Learn More
GP2 Antibody (GP2/3133R), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18608384 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608384 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18608384 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324127H
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GP2 Monoclonal antibody specifically detects GP2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GP2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon GP2/3133R
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp779K0533, glycoprotein 2 (zymogen granule membrane), pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2, pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2, Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, ZAP75
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human GP2 protein (around aa 35-179) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2813
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus