Learn More
Gosselin™ Polystyrene Transparent Straight 125mL Containers
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Material | Polystyrene |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 0.01 kg |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 74 mm |
| Tipo de producto | Straight Sided Container |
| Diámetro (métrico) | 52 mm |
| Tipo de tapón | Tapa |