Learn More
Tubos de base plana de poliestireno Gosselin™
Descripción
- Polipropileno (PP) o poliestireno (PS) Tubos independientes
- Estéril y no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28,7 mm |
| Material | Poliestireno |
| N.° por paquete | A granel |
| Cantidad | 400/cartón |
| Peso (métrico) | 4,6 kg |
| Claridad | Natural |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Closure Included | No |
| Mostrar más |