Learn More
Corning™ Placas de Petri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12364069
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 × 15.8 mL
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Número de pocillos:
1
2
Ventilación:
3
4
6
Esterilidad:
Estéril
Estéril o aséptico
No estéril
Tamaño de la unidad:
1620 PCS
252 PCS
720 PCS
paquete de 1620
paquete de 720
paquete de 825
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Número de pocillos Ventilación Esterilidad unitSize
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Estéril 720 PCS
11861583 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12374079 90 x 15 mm 2 3 Estéril paquete de 825
11812532 60 x 15 mm 1 6 No estéril 1620 PCS
11768573 60 x 15 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
12397487 90 x 15 mm 1 3 Estéril paquete de 825
11798563 120,5 × 15.8 mL 1 4 Estéril o aséptico 252 PCS
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Estéril paquete de 720
15488784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Estéril paquete de 825
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Estéril paquete de 1620
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12364069 Proveedor Corning™ N.º de proveedor BB6401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimizadas para la automatización. Gosselin™ Las placas de Petri están fabricadas con poliestireno cristal.
Optimizadas para la automatización. Gosselin™ Las placas de Petri están fabricadas con poliestireno cristal.
  • Poliestireno de cristal
  • Planicidad óptima
  • Fabricados en clase 100
  • Apertura sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Cuadriculado Rejilla
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 1
Envase Doble bolsa
Ventilación 6
Dimensions (Dia. x H) 65 x 14,5 mm
Altura (métrico) 14,5 mm
Diámetro (métrico) 65 mm