Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz de cuello de cisne
Código de producto. 11881023 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Guía de luz doble de cuello de cisne
Guía de luz simple de cuello de cisne
Guía de triple luz de cuello de cisne
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11881023 Guía de luz doble de cuello de cisne 1 PCS
11802452 Guía de luz simple de cuello de cisne cada uno
12818095 Guía de triple luz de cuello de cisne cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11881023 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 154202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    308.00€ / paquete de 1
    Ahorro 84.00€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guía de luz con fibra óptica ''flex and stay'' en un tubo semirrígido de cuello de cisne lacado en negro.
  • Guía de luz con información ecológica Puravis™ fibra óptica.
  • El posicionamiento preciso ofrece un control completo de la ubicación de la luz.
  • Las ramas de cuello de cisne se colocan en direcciones opuestas para crear una iluminación casi sin sombras.
  • Reajuste con facilidad.
  • Para utilizar con fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL.
Especificaciones
Tipo Guía de luz doble de cuello de cisne
Diámetro (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) Encamisado exterior de 11 mm
Diámetro interior (métrico) 4.5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Diámetro del haz de fibra de 4,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Fuentes de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
Longitud (imperial) 23,6 in
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (métrico) del alcance del brazo 600 mm
Material Fibras de vidrio óptico