Learn More
Golvatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16498237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498237 5 mg 5 miligramos
16486096 100 mg 100 miligramos
16421707 50 mg 50 miligramos
16415538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13068
MedChemExpress Golvatinib (E-7050) is a potent dual inhibitor of both c-Met and VEGFR2 kinases with IC50s of 14 and 16 nM, respectively.
Golvatinib (E-7050) is a potent dual inhibitor of both c-Met and VEGFR2 kinases with IC50s of 14 and 16 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Golvatinib
CAS 928037-13-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H37F2N7O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo E-7050
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (78.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1F)OC2=CC(NC(N3CCC(CC3)N4CCN(CC4)C)=O)=NC=C2)C5(CC5)C(NC6=CC=C(C=C6)F)=O
Peso molecular (g/mol) 633.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.69
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease