Learn More
GOLPH3 Antibody, Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Código de producto. 18620450 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620450 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620450 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318486AF405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GOLPH3 Polyclonal specifically detects GOLPH3 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GOLPH3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Coat protein GPP34, FLJ90675, Golgi phosphoprotein 3, golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), golgi protein, golgi-associated protein, GOPP1, GPP34coat-protein, MIDASgolgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Mitochondrial DNA absence factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 1 and 50..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64083
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus