Learn More
Golgicide A, MedChemExpress
Código de producto. 16475807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16475807 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16475807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100540
MedChemExpress Golgicide A (GCA) is a potent, highly specific, and reversible inhibitor of the cis-Golgi ADP-ribosylation factor guanine nucleotide exchange factors (ArfGEF) GBF1. Golgicide A drastically reduced replication of coxsackievirus B3 (CVB3) and other human enterovirus species.
Golgicide A (GCA) is a potent, highly specific, and reversible inhibitor of the cis-Golgi ADP-ribosylation factor guanine nucleotide exchange factors (ArfGEF) GBF1. Golgicide A drastically reduced replication of coxsackievirus B3 (CVB3) and other human enterovirus species.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Golgicide A
CAS 1139889-93-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14F2N2
Cantidad 5 mg
Sinónimo GCA
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (351.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC2=C(NC(C3=CC=CN=C3)[C@@]4([H])[C@]2([H])C=CC4)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 284.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.3
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death