Descripción
Golgi Complex Monoclonal antibody specifically detects Golgi Complex in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Golgi Complex |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GLG1/2829R |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AI593353;AW537898;CFR;CFR1;CFR-1;ESL1;ESL-1;GLG1;MG160;MG-160;Selel |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human Golgi Complex protein (Uniprot: Q92896) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |