Learn More
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047160.CB
Cantidad 250cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454115
  • en la oferta / 250 cm
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold wire
7440-57-5
Odorless
(metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
99.999%
0.5mm (0.02 in.) dia., annealed
250cm
≈3.79g/m
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
Premion™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos