Learn More
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
en la oferta
| CAS | 7440-57-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | Au |
| Peso molecular (g/mol) | 196.967 |
| Número MDL | MFCD00003436 |
| Clave InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
| PubChem CID | 23985 |
| ChEBI | CHEBI:30050 |
| Nombre IUPAC | gold |
| SMILES | [Au] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15447425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.BS |
10cm |
en la oferta
10 cm |
N/A | |||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15457425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.BW |
50cm |
en la oferta
50 cm |
N/A | |||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15454115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.CB |
250cm |
en la oferta
250 cm |
N/A | |||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| Au | |
| MFCD00003436 | |
| colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
| CHEBI:30050 | |
| [Au] |
Spezifikation
| Gold wire | |
| 7440-57-5 | |
| ≈3.79g/m | |
| Au | |
| colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
| [Au] | |
| 196.967 | |
| CHEBI:30050 | |
| Premion™ |
| 0.5mm (0.02 in.) dia., annealed | |
| Odorless | |
| (metals basis) | |
| MFCD00003436 | |
| PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
| gold | |
| 23985 | |
| 99.999% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5070000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures