Learn More
Solución de oro para ICP/MS en matriz de HCl a 100 mg/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12917253 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12917253 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12917253 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 404 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Envase Frasco
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Concentración 100 mg/L
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nombre IUPAC oro
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:30050