Learn More
BINDER Contrato de mantenimiento GOLD de 3 años
Código de producto. 30274298 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
BINDER Chambers Series BD, BD-S, B, E, ED, ED-S
BINDER Chambers Series KT, KB, KB ECO
BINDER Chambers Series MKF, MKFT
BINDER Chambers Series VD
Cámaras BINDER serie UF V
Cámaras BINDER serie CBF
Cámaras BINDER serie VDL
Cámaras BINDER series CB, CB-S
Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30274298 Cámaras BINDER serie UF V cada uno
30274265 Cámaras BINDER serie CBF cada uno
30274278 BINDER Chambers Series KT, KB, KB ECO cada uno
30274288 BINDER Chambers Series MKF, MKFT cada uno
30274286 BINDER Chambers Series VD cada uno
30274291 BINDER Chambers Series BD, BD-S, B, E, ED, ED-S cada uno
30274293 Cámaras BINDER serie VDL cada uno
30274264 Cámaras BINDER series CB, CB-S cada uno
30274280 Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30274298 Proveedor BINDER N.º de proveedor DL200955
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Servicio de mantenimiento según lo pactado contractualmente.
Servicio de mantenimiento según lo pactado contractualmente.
  • Inspección visual de componentes mecánicos y eléctricos
  • Comprobación de la respuesta del control
  • 20% de descuento en repuestos
  • Prueba de todas las funciones clave
  • Sustitución de piezas de desgaste
  • Calibración de una temperatura de prueba en el centro del espacio utilizable según lo especificado por el usuario
  • Certificado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie UF V
Tipo de producto Servicio de mantenimiento