missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat IgG Antibody (GT175), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18185038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18185038 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18185038 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250413UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Goat IgG Monoclonal specifically detects Goat IgG in Goat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Goat IgG
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon GT175
Conjugado DyLight 350
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Immunoglobulin G
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Goat immunoglobulins
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Goat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.