Learn More
Goat F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18601728 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601728 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18601728 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP262585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.65€
    229.95€ / 1 miligramos
    Ahorro 32.70€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Goat F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Mouse IgG whole molecule in goat.
Método de purificación Multi-step
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus