Learn More
Goat anti-Rat IgG2c Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18608206 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608206 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18608206 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP269613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    984.42€
    893.55€ / 10 miligramos
    Ahorro 90.87€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG2c Polyclonal antibody specifically detects IgG2c in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG2c
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Pools of purified homogenous IgG2c isolated from pooled rat serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Línea de productos Novus