Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Código de producto. 18210984 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18210984 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18210984 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.97€
    248.85€ / 1 ml
    Ahorro 32.12€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:30000, ELISA 1:10000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Rabbit IgG-heavy and light chain
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba By immunoelectrophoresis and ELISA this antibody reacts specifically with rabbit IgG and with light chains common to other rabbit immunoglobulins. No antibody was detected against nonimmunoglobulin serum proteins. Antiserum was cross adsorbed using a human immunosorbent to remove cross reactive antibodies. Less than 0.1% cross reactivity to human IgG was detected. This antibody may cross react with IgG from other species.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only