Descripción
IgM (H+L) Polyclonal specifically detects IgM (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgM (H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Purified Mouse IgM (H&L) |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
For Research Use Only