missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583211 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583211 500 μg 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583211 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP175154PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE-Cyanine5.5
Formulación PBS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno This Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified mouse IgG (H&L).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.