Learn More
Goat anti-Human Kappa Light Chain Secondary Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498576 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498576 1 mL 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18498576 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP175053FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    442.05€ / 1 miligramos
    Ahorro 25.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Goat Polyclonal Antibody
Kappa Light Chain Polyclonal antibody specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kappa Light Chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Purified Human Kappa Chain
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3514
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG