Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18261102 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18261102 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18261102 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.03€
    249.90€ / 0.5 miligramos
    Ahorro 34.13€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG F(ab')2
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:30000, ELISA 1:1000 - 1:30000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:2000, Immunocytochemistry 1:200 - 1:2000
Formulación Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide with 0.09% Sodium Azide
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human IgG F(ab')2 fragments
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus