Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18212804 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18212804 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18212804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261921B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.32€
    318.15€ / 0.5 miligramos
    Ahorro 39.17€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG F(ab')2
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0.09% Sodium Azide
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human IgG F(ab')2 fragments
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus