Learn More
Goat anti-Canine IgG1 Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18611949 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611949 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18611949 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268356
 Artículo restringido
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:100 - 1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen 1:200 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Canine IgG1
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus