missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Armenian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593262 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593262 500 μg 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593262 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1205738APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Armenian Hamster samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Dot Blot, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación PBS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Armenian Hamster IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Armenian Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.