Learn More
GNE-617 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476808 10 mg 10 miligramos
16492877 50 mg 50 miligramos
16480256 2 mg 2 miligramos
16429357 5 mg 5 miligramos
16426926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15766A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.
GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE-617 hydrochloride
CAS 2070014-99-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16ClF2N3O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.56 mg/mL (11.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4.Cl
Peso molecular (g/mol) 463.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.88
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death