Learn More
GNE-272, MedChemExpress
Código de producto. 16479686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479686 50 mg 50 miligramos
16475867 5 mg 5 miligramos
16464426 100 mg 100 miligramos
16433138 10 mg 10 miligramos
16430036 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100726
MedChemExpress GNE-272 is a potent and selective CBP/EP300 inhibitor with IC50 values of 0.02, 0.03 and 13 μM for CBP, EP300 and BRD4, respectively. GNE-272 is also a selective in vivo probe for CBP/EP300.
GNE-272 is a potent and selective CBP/EP300 inhibitor with IC50 values of 0.02, 0.03 and 13 μM for CBP, EP300 and BRD4, respectively. GNE-272 is also a selective in vivo probe for CBP/EP300.
Specifications
Nombre del producto químico o material GNE-272
CAS 1936428-93-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25FN6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (235.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCC2=C(C(NC3=C(F)C=C(C4=CN(C)N=C4)C=C3)=NN2[C@@H]5COCC5)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 424.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.47
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease