missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNB5 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18672367 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18672367 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18672367 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306495APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GNB5 Polyclonal antibody specifically detects GNB5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GNB5
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen FLJ37457, FLJ43714, G protein, beta subunit 5L, G protein, beta-5 subunit, GB5, gbeta5, guanine nucleotide binding protein (G protein), beta 5, guanine nucleotide-binding protein subunit beta-5, guanine nucleotide-binding protein, beta subunit 5L, Transducin beta chain 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GNB5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10681
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.