Learn More
Novus Biologicals™ GMPS Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30048511 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30048511 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30048511 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP329401
Rabbit Polyclonal Antibody
GMPS Polyclonal antibody specifically detects GMPS in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GMPS
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Alias de gen EC 6.3.5.2, Glutamine amidotransferase, GMP synthase, GMP synthase [glutamine-hydrolyzing], GMP synthetase, guanine monphosphate synthetase, guanosine 5'-monophosphate synthase, MLL/GMPS fusion protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno between 600 and 650
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8833
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG