Learn More
Thermo Scientific™ GMP Puesta en marcha, verificación según norma EN12469, IQOQ + mantenimiento preventivo para cabina de bioseguridad (nuevo producto)
Código de producto. 31703119
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabinas de seguridad para productos biológicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31703119 Cabinas de seguridad para productos biológicos cada uno
1 options
Código de producto. 31703119 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor GMPBSCNP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Este GMP El plan de servicio respalda una cabina de bioseguridad durante la etapa de nuevo producto. Los clientes se benefician de soporte de mantenimiento correctivo prioritario, reparación integral, aprendizaje electrónico, garantía de recalificación sin cargo, consulta gratuita de 1 hora, coordinador dedicado, lo que garantiza un tiempo de inactividad minimizado.
GMP Plan de Servicio - Nuevo Producto (PN) (Parte de los Planes de Garantía Regulatoria)
Descripción general
  • Diseñado para cabina de Bioseguridad en etapa de nuevo equipamiento.
  • Brinda soporte integral de puesta en marcha, calificación y mantenimiento preventivo para GMP cumplimiento.
Servicios incluidos
  • Puesta en marcha: ayuda a garantizar que su nuevo equipo esté instalado, conectado y en pleno funcionamiento.
  • Certificación: En los Estados Unidos, NSF Se proporcionará la certificación 49 para los equipos BSC, mientras que en Europa la verificación se realizará de acuerdo con la norma EN 12469.
  • Calificación de instalación (IQ): Verificación documentada de que el sitio de instalación del equipo y el entorno cumplen con las especificaciones del fabricante y los requisitos del usuario. IQ verifica que los equipos, manuales, suministros y accesorios lleguen sin daños y estén correctamente ensamblados e instalados. Se registran los detalles de configuración de cada componente del sistema.
  • Calificación operacional (OQ): Verificación documentada de que el equipo está funcionando según lo previsto según las especificaciones del fabricante y cumple con las normas y requisitos.
  • Mantenimiento preventivo: Inspecciones de rutina para garantizar que el rendimiento del equipo se mantenga. Los procedimientos incluyen inspección, limpieza, reemplazo de piezas desgastadas, pruebas de rendimiento y ajuste.
Beneficios adicionales
  • Compromiso de soporte mejorado prioritario (siguiente día hábil) en ubicaciones seleccionadas
  • Garantía y cobertura de reparación todo incluido, incluidos repuestos.
  • Coordinador de cuentas dedicado para soporte personalizado.
  • 1 hora de consulta para orientación sobre cumplimiento y soporte de servicio.
  • Acceso ilimitado al aprendizaje electrónico.
  • 50% de descuento en soluciones de monitoreo remoto y complementos opcionales (mapa temporal/recalificación)
Resultados del cliente
  • Puesta en marcha sin problemas con documentación validada.
  • Rendimiento confiable y tiempo de inactividad minimizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabinas de seguridad para productos biológicos
Duración 1 año
Tipo de producto Servicio