Learn More
Thermo Scientific™ GMP Puesta en marcha, calibración, IQOQ+PT (prueba de ciclo), mantenimiento preventivo para la puesta en marcha de una centrífuga estándar (producto nuevo)
Código de producto. 31703139
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Multicentrífugas con refrigeración
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31703139 Multicentrífugas con refrigeración cada uno
1 options
Código de producto. 31703139 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor GMPCENSTDNP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Este GMP El plan de servicio respalda la centrífuga estándar durante la etapa de nuevo producto. Incluye soporte CM prioritario (NBD en ubicaciones seleccionadas), reparación todo incluido, aprendizaje electrónico, garantía de recalificación sin cargo, consulta gratuita de 1 hora, coordinador dedicado, lo que garantiza un tiempo de inactividad minimizado.
GMP Plan de Servicio - Nuevo Producto (PN) (Parte de los Planes de Garantía Regulatoria)
Descripción general
  • Diseñado para centrífugas estándar en la etapa de equipo nuevo.
  • Brinda soporte integral de puesta en marcha, calificación y mantenimiento preventivo para GMP cumplimiento.
Servicios incluidos
  • Puesta en marcha: ayuda a garantizar que su nuevo equipo esté instalado, conectado y en pleno funcionamiento.
  • Calibración: La verificación periódica confirma que el equipo y los sensores de monitoreo producen resultados precisos dentro de los límites especificados. Este servicio mantiene el cumplimiento de ISO Normas 9001.
  • Calificación de instalación (IQ): Verificación documentada de que el sitio de instalación del equipo y el entorno cumplen con las especificaciones del fabricante y los requisitos del usuario. IQ verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños y estén correctamente ensamblados e instalados. Se registran los detalles de configuración de cada componente del sistema.
  • Calificación operacional (OQ): Verificación documentada de que el equipo (tal como está instalado) está funcionando según lo previsto de acuerdo con las especificaciones del fabricante. OQ verifica funciones importantes del equipo y garantiza que el equipo funcione como lo espera el fabricante y que cumpla con los estándares y requisitos. Las pruebas clave incluyen puerta entreabierta, corte de energía y alertas de temperatura.
  • Pruebas de rendimiento (PT) Pruebas personalizadas para ayudar a garantizar que el equipo cumpla con las especificaciones del usuario, como las pruebas de ciclo (CT) para centrífugas.
  • Mantenimiento preventivo: Inspecciones de rutina que utilizan procedimientos estándar para garantizar que el rendimiento del equipo sea igual o cercano al nivel alcanzado en la instalación. Los procedimientos típicos incluyen inspección general y limpieza, reemplazo de piezas desgastadas, pruebas generales de rendimiento y ajuste.
Beneficios adicionales
  • Compromiso de soporte mejorado prioritario (siguiente día hábil) en ubicaciones seleccionadas
  • Garantía y cobertura de reparación todo incluido, incluidos repuestos.
  • Coordinador de cuentas dedicado para soporte personalizado.
  • 1 hora de consulta para orientación sobre cumplimiento y soporte de servicio.
  • Acceso ilimitado al aprendizaje electrónico.
  • 50% de descuento en soluciones de monitoreo remoto y complementos opcionales (recalificación) Resultados del cliente
  • Rendimiento confiable y tiempo de inactividad minimizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Multicentrífugas con refrigeración
Tipo de producto Servicio