Learn More
Thermo Scientific™ GMP Puesta en marcha, calibración, IQOQ+PT (prueba de ciclo), mantenimiento preventivo para centrífuga Plus (producto nuevo)
Código de producto. 31703127
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31703127 Centrífugas cada uno
1 options
Código de producto. 31703127 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor GMPCENPLUSNP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Este GMP El plan de servicio respalda la centrífuga plus (Superspeed/Ultra) durante la etapa de nuevo producto. Incluye soporte CM prioritario (siguiente día hábil, ubicaciones seleccionadas), reparación todo incluido, aprendizaje electrónico, garantía de recalificación sin cargo, 1 hora de consulta gratuita, coordinador dedicado, lo que garantiza un tiempo de inactividad minimizado.
GMP Plan de Servicio - Nuevo Producto (PN) (Parte de los Planes de Garantía Regulatoria)
Descripción general
  • Diseñado para modelos de centrífuga plus (Ultra/Superspeed) en la nueva etapa de equipamiento.
  • Brinda soporte integral de puesta en marcha, calificación y mantenimiento preventivo para GMP cumplimiento.
Servicios incluidos
  • Puesta en marcha: ayuda a garantizar que su nuevo equipo esté instalado, conectado y en pleno funcionamiento.
  • Calibración: La verificación periódica confirma que el equipo y los sensores de monitoreo producen resultados precisos dentro de los límites especificados. Este servicio mantiene el cumplimiento de ISO Normas 9001.
  • Calificación de instalación (IQ): Verificación documentada de que el sitio de instalación del equipo y el entorno cumplen con las especificaciones del fabricante y los requisitos del usuario. IQ verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños y estén correctamente ensamblados e instalados. Se registran los detalles de configuración de cada componente del sistema.
  • Calificación operacional (OQ): Verificación documentada de que el equipo (tal como está instalado) está funcionando según lo previsto de acuerdo con las especificaciones del fabricante. OQ verifica funciones importantes del equipo y garantiza que el equipo funcione como lo espera el fabricante y que cumpla con los estándares y requisitos. Las pruebas clave incluyen puerta entreabierta, corte de energía y alertas de temperatura.
  • Pruebas de rendimiento (PT): Pruebas personalizadas para ayudar a garantizar que el equipo cumpla con las especificaciones del usuario, como las pruebas de ciclo (CT) para centrífugas.
  • Mantenimiento preventivo: Inspecciones de rutina utilizando procedimientos estándar para garantizar que el rendimiento del equipo sea igual o cercano al nivel alcanzado en la instalación. Los procedimientos típicos incluyen inspección general y limpieza, reemplazo de piezas desgastadas, pruebas de rendimiento y ajuste.
Beneficios adicionales
  • Compromiso de soporte mejorado prioritario (siguiente día hábil) en ubicaciones seleccionadas
  • Garantía y cobertura de reparación todo incluido, incluidos repuestos.
  • Coordinador de cuentas dedicado para soporte personalizado.
  • 1 hora de consulta para orientación sobre cumplimiento y soporte de servicio.
  • Acceso ilimitado al aprendizaje electrónico.
  • 50% de descuento en soluciones de monitoreo remoto y complementos opcionales (mapa temporal/recalificación)
Resultados del cliente
  • Rendimiento confiable y tiempo de inactividad minimizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífugas
Tipo de producto Servicio