Learn More
GM2 Ganglioside Human anti-Human, Clone: L55-81, R&D Systems™
Código de producto. 18614921 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18614921 25 μg 25 microgramos
18263997 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18614921 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP28127725ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.19€
    459.90€ / 25 microgramos
    Ahorro 59.29€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
GM2 Ganglioside Monoclonal antibody specifically detects GM2 Ganglioside in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Cell depletion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GM2 Ganglioside
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Depletion Assay
Clasificación Monoclonal
Clon L55-81
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional, Depletion Assay
Formulación PBS
Alias de gen GM2 (ganglioside), Tay-Sachs ganglioside
Especie del huésped Human
Inmunógeno L55-81 was prepared by isolating EBV-immortalized peripheral blood B lymphocytes from a human donor with melanoma.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgM κ