Learn More
GM-CSF Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Código de producto. 18606161 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 Plates
5 Plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18606161 5 Plates paquete de 5
18211617 15 Plates paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18606161 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2788445Plates
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solid phase sandwich ELISA for the quantitative determination of Human GM-CSF.
GM-CSF Monoclonal specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GM-CSF
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Dilución Sandwich ELISA
Alias de gen colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
Símbolos de los genes CSF2
Especie del huésped Mouse
Cantidad 5 Plates
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
ID de gen (Entrez) 1437
Especificidad de la prueba This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human GM-CSF.
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.