Descripción
Glycophorin C Polyclonal specifically detects Glycophorin C in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Glycophorin C |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD236, CD236 antigen, CD236R, GE, GLPC, glycoconnectin, glycophorin C (Gerbich blood group), glycophorin-C, glycophorin-D, Glycoprotein beta, GPCMGC126191, GPD, GYPD, MGC117309, MGC126192, PAS-2, PAS-2', Sialoglycoprotein D |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Glycophorin C (Accession#: NP_002092.1; Met1-Met57) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |