Learn More
Glycine N-Methyltransferase/GNMT Antibody (OTI8A3), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18425345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 594
Código de producto.
18425345 0.1 mL; DyLight 594
1 options
Código de producto. 18425345 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271838DL594
Mouse Monoclonal Antibody
Glycine N-Methyltransferase/GNMT Monoclonal antibody specifically detects Glycine N-Methyltransferase/GNMT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glycine N-Methyltransferase/GNMT
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8A3
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1.20, glycine N-methyltransferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Glycine N-Methyltransferase/GNMT (NP_061833) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27232
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3