Learn More
Glycine N-Methyltransferase/GNMT Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Código de producto. 30731049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30731049 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30731049 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6526F
Sheep Polyclonal Antibody
Glycine N-Methyltransferase/GNMT Polyclonal antibody specifically detects Glycine N-Methyltransferase/GNMT in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glycine N-Methyltransferase/GNMT
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.1.1.20, glycine N-methyltransferase
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Glycine N-methyltransferase/GNMT, Met1-Asp295, Accession # Q14749
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27232
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG