Learn More
Glicerol, ultrapuro, + 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476539 500 mL 500 ml
15456539 100 mL 100 ml
15466539 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64719.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Se utiliza en la preparación de muestras y en la formación de geles para electroforesis en gel de poliacrilamida. El glicerol (5-10 %) aumenta la densidad de una muestra de modo que la muestra se superpondrá en la parte inferior del pocillo de muestra de un gel.
Glycerol, ultrapure is used in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycerol (5-10%) increases the density of a sample so that the sample will layer at the bottom of a gel's sample well. Glycerol is also used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component, glycerol is used as a solvent, plasticizer and humectant. Additional uses include as an aid in casting gradient gels, a protein stabilizer and storage buffer component.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 182°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.474
Cantidad 500 mL
Beilstein 635685
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Forma física Líquido viscoso