Learn More
Glicerol (99,5 % ultrapuro)
Código de producto. 11421572 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421572 4 L 4 litros
11401572 500 mL 500 ml
11411572 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421572 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    307.65€ / 4 litros
    Ahorro 15.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Cantidad 4 L
Grado Ultrapuro
Forma física Liquid