Learn More
Glicerol, grado de biología molecular
Código de producto. 15473719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473719 1 L 1 litro
15463719 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61059.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    126.65€ / 1 litros
    Ahorro 20.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Útil como crioprotector. El glicerol participa en el almacenamiento y la concentración de enzimas. Desempeña un papel fundamental en la preparación de muestras y en la formación de geles para la electroforesis en gel de poliacrilamida. También se utiliza para ayudar en la fundición de geles de gradiente, como estabilizador de proteínas y como componente del tampón de almacenamiento.
Useful as a cryoprotectant.Glycerol is evolved in the storage and concentration of enzymes. It plays a vital role in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. It is also used to aid in casting gradient gels, protein stabilizer and storage buffer component. Further, it is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent and sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 182°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.474
Cantidad 1 L
Beilstein 635685
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Grado Biología molecular
Forma física Líquido