missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Glycerol Kinase Polyclonal antibody specifically detects Glycerol Kinase in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Glycerol Kinase |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | ATP:glycerol 3-phosphotransferase, EC 2.7.1.30, GK1, GKD, Glycerokinase, glycerol kinase |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Glycerol Kinase [Cellulomonas species] (Uniprot: D0VZG4) |
| Método de purificación | Multi-step |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?