Learn More
Glicerol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433297 500 mL 500 ml
11443297 2500 mL 2500 ml
11453297 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16205.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicerol se utiliza como disolvente, edulcorante, conservante, agente anticongelante, espesante en licores y humectante en la industria alimentaria. También se utiliza en la preparación de productos farmacéuticos y de cuidado personal, mejorando así la suavidad y proporcionando lubricación. Es un componente activo en el jabón de glicerina. Se usa en jarabes para la tos, elixires y expectorantes, pasta dental, jabones, enjuagues bucales, productos para el cuidado de la piel, espumas de afeitar, productos para el cuidado del cabello y lubricantes personales a base de agua. Se utiliza como material de partida para la preparación de la nitroglicerina, el yoduro de alilo, la epiclorohidrina y el acetato de glicerina. En el campo médico, también se utiliza como laxante y para aportar una reducción temporal de la presión interna del ojo. Además de esto, se emplea para facilitar la colada de geles en gradiente, estabilizador de proteínas y componente de tampón de almacenamiento.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol. Parcialmente miscible con éter y etil acetato. No miscible con cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácido perclórico, óxido de plomo, anhídrido acético, nitrobenceno, cloro, peróxidos, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 182°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.474
Cantidad 500 mL
Beilstein 635685
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4484
Información de solubilidad Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycerol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.