Learn More
Glicerol, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 l
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
250 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648143 10 L Tambor de plástico 10 LT
10562524 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10296200 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10152970 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10591211 25 L Tambor de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10648143 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158920100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00€
    398.00€ / 10 litros
    Ahorro 33.00€
    7% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Nombre del producto químico o material Glycerol
Nombre de nota Extra Pure
Información de descomposición >290°C
Punto de fusión 18.0°C
Densidad 1.2610g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4716
Cantidad 10 L
Beilstein 01, 502
Índice Merck 15, 4520
Gravedad específica 1.261
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosidad 1069 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Presión de vapor 0.003mbar at 50°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido viscoso
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.