Learn More
Glicerol, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Nombre de nota | Extra Pure |
| Información de descomposición | >290°C |
| Punto de fusión | 18.0°C |
| Densidad | 1.2610g/mL |
| Punto de ebullición | 290.0°C |
| Temperatura de inflamación | 160°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |