Learn More
Glicerol, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 l
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
250 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10152970 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10562524 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10296200 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10648143 10 L Tambor de plástico 10 LT
10591211 25 L Tambor de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10152970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    141.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 28.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glicerol, glicerina, alcohol glicil, trihidroxipropano, gliceritol, 1,2,3-trihidroxipropano, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glicerol
Nombre de nota Extra puro
Información de descomposición >290 °C
Punto de fusión 18.0 °C
Densidad 1.2610 g/ml
Punto de ebullición 290.0 °C
Temperatura de inflamación 160 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4716
Cantidad 2.5 l
Beilstein 01, 502
Índice Merck 15, 4520
Gravedad específica 1.261
Información de solubilidad Solubilidad en agua: >500 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol y 2-propanol, insoluble en éter, benceno, cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Presión de vapor 0.003 mbar a 50 °C
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Extra puro
Forma física Líquido viscoso