Learn More
Glicerol, 99+%, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 12666707 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12666707 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10579570 500 mL Frasco de plástico HDPE 500 ML
12656707 1 L Frasco de plástico HDPE 1 LT
10795711 2.5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10214580 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12666707 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0650/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    223.00€ / 5 litros
    Ahorro 144.00€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
C3H8O3, número CAS: 56-81-5, propanotriol, trihidroxipropano, alcohol glicílico, glicerol, glicerol, glicerina, glicerina, osmoglina, 1,2,3-propanotriol, 1,2,3-trihidroxipropano, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:17754, sin designar, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propano-1,2,3-triol, 18 °C, 4722 | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
C3H8O3, número CAS-56-81-5, glicerol, propanetriol, alcohol glicilo, glicerina, 1,2,3-trihidroxipropano, glicerina, 1,2,3-propanetriol, trihidroxipropano, osmoglin, gliceritol, 1 l, 290 °C, CHEBI:17754, sin designar, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propano-1,2,3-triol, 18 °C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Punto de fusión 18 °C
pH 5
Punto de ebullición 290 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 5 L
Densidad del vapor 3.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 92,09g/mol
Presión de vapor 0,003mbar 50
Forma física Líquido muy viscoso