Learn More
Glicerol, 99+ %, certificado AR de Analysis, Fisher Chemical Código de producto.: 10214580
Glicerol, 99+ %, certificado AR de Analysis, Fisher Chemical
Código de producto. 10214580 Tienda Fisher Chemical Productos
25 L, Recipiente de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Código de producto. 10214580
Marca: Fisher Chemical G/0650/25
Solicitar formato a granel o personalizado
C3H8O3, número CAS-56-81-5, glicerol, propanetriol, alcohol glicilo, glicerina, 1,2,3-trihidroxipropano, glicerina, 1,2,3-propanetriol, trihidroxipropano, osmoglin, gliceritol, 1 l, 290 °C, CHEBI:17754, sin designar, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propano-1,2,3-triol, 18 °C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMostrar másMostrar menos
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Punto de fusión 18°C
pH 5
Punto de ebullición 290°C
Envase Recipiente de plástico
Cantidad 25 L
Densidad del vapor 3.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 0.003mbar 50
Forma física Líquido muy viscoso
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2535996 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberG/0650/21,G/0650/17,G/0650/08,G/0650/24,G/0650/25,G/0650/15,G/0650/27
Número de lote2535039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberG/0650/21,G/0650/17,G/0650/08,G/0650/24,G/0650/25,G/0650/15,G/0650/27
Número de lote2529128 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberG/0650/21,G/0650/17,G/0650/08,G/0650/24,G/0650/25,G/0650/15,G/0650/27
Título del producto
Glicerol, 99+ %, certificado AR de Analysis, Fisher Chemical >