Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1,2613g/cm3 a 20 °C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.9991 |
| Cantidad | 1 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.09 |
| Grado | No disponible |
| Forma física | Líquido viscoso |