Learn More
Glicerol, 99,91 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473711 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473711 500 mL -
11483711 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473711 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215119490
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Color Incolora
Densidad 1.2613g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9991
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Forma física Viscous Liquid