Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1,2613 g/cm cúbicos a 20 °C (Lit.) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 500 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.09 |
| Grado | No disponible |
| Forma física | Líquido meloso |