Learn More
Glicerol, > 99 %, altamente purificado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11401112 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401112 100 mL -
11485202 500 mL 500 ml
11421112 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401112 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219520480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Color Incolora
Densidad 1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Olor Odorless
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Grado Altamente purificado
Forma física Syrupy Liquid